Learn More
Ibidi μ-Dish 35 mm, High Glass Bottom
Artikelnummer. 17226223
Encompass_Preferred
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
Artikelnummer. 17226223
Marke: Ibidi 81158
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
μ-Dish 35 mm, High Glass Bottom is a 35 mm imaging dish.
  • A 35 mm imaging dish for use in TIRF, single molecule and super-resolution microscopy applications
  • bottom material: #1.5H (170 μm ± 5 μm) D 263 M Schott glass coverslip
  • sterilized
Spezifikation
Kariert Ohne Raster
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Schale
Menge 60
Durchmesser (metrisch) 35 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.