Learn More
Ibidi μ-Dish 35 mm, High ibiTreat, Bulk Pack
Beschreibung
- A 35 mm imaging dish for high-end microscopy and cell-based assays
- bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
- tissue culture treated
- sterilized
Spezifikation
Spezifikation
| Kariert | Ohne Raster |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Zellkultur-Schale |
| Menge | 400 |
| Durchmesser (metrisch) | 35 mm |