Learn More
Ibidi μ-Dish 35 mm, High ibiTreat
Artikelnummer. 15233716
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch)
15233716 35 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15233716 Lieferant Ibidi Lieferanten-Nr. 81156
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
μ-Dish 35 mm, High ibiTreat is a 35 mm imaging dish.
  • A 35 mm imaging dish for high-end microscopy and cell-based assays
  • bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
  • tissue culture treated
  • sterilized
Spezifikation
Kariert Ohne Raster
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Schale
Menge 60
Durchmesser (metrisch) 35 mm