missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ibidi μ-Dish 35 mm, High ibiTreat
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
Descripción
- A 35 mm imaging dish for high-end microscopy and cell-based assays
- bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
- tissue culture treated
- sterilized
Especificaciones
Especificaciones
| Kariert | Ohne Raster |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Zellkultur-Schale |
| Menge | 60 |
| Durchmesser (metrisch) | 35 mm |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido