Learn More
Ibidi μ-Dish 35 mm, High Uncoated
Artikelnummer. 15338177
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
Packungsgröße:
60 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15338177 35 mm 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15338177 Lieferant Ibidi Lieferanten-Nr. 81151
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
μ-Dish 35 mm, High Uncoated is a 35 mm imaging dish.
  • A 35 mm imaging dish for high-end microscopy and cell-based assays
  • bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
  • hydrophobic
  • sterilized
Spezifikation
Kariert Ohne Raster
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Schale
Menge 60
Durchmesser (metrisch) 35 mm