Learn More
Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate dihydrate, 98.5%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31103984
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31103984 500 g
31095868 25 g
31098094 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31103984 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD121199500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate dihydrate
CAS 5808-22-0
Summenformel C10H10Na2O10S2
MDL-Nummer MFCD00150612
Menge 500 g
SMILES O=S(C1=CC(O)=C2C(O)=CC(S(=O)([O-])=O)=CC2=C1)([O-])=O.[H]O[H].[H]O[H].[Na+].[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 400.29
Reinheit (%) 98.5%