Learn More
Fisherbrand™ Farbige Einweg-Spateln
Dispensieren oder sammeln Sie Proben von Pulvern oder weichen Feststoffen. Fisherbrand™ Einweg-Farbspatel sind autoklavierbar und in mehreren Farben erhältlich. Sie sind für Standardröhrchen von 15 und 1.5 ml ausgelegt.
54.90 € - 222.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Spatel |
---|---|
Material | Polypropylene |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15336558
|
Fisherbrand™
|
Blau | Unsteril | 210 x 7 mm |
54.90 €
300 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15346558
|
Fisherbrand™
|
Undurchsichtig | Unsteril | 210 x 7 mm |
54.90 €
300 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15376558
|
Fisherbrand™
|
Undurchsichtig | Steril | 210 x 7 mm |
222.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15366558
|
Fisherbrand™
|
Grün | Unsteril | 310 x 10 mm |
63.40 €
150 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Das größenbezogene Design passt perfekt zu Standardröhrchen mit 15 und 1.5 ml
- Ideal zum Verteilen oder zur Probenahme von Pulvern oder weichen Feststoffen
- Bruchfest in flüssigem Stickstoff
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Basen
- Kann für heiße Flüssigkeiten verwendet werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spatel | |
Polypropylene | |
Autoclavable |