Learn More
3M™ Orange Einweg-Schutzanzüge, Serie 4515
Beschreibung
- Atmungsaktives Material reduziert Aufbau von Hitze und erhöht Tragekomfort
- Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und eingeschränkt gegen Spritze von Flüssigkeiten (CE-Typ 5/6)
- Strapazierfähiges, sehr atmungsaktives SMS-Material mit 50 g/m2
- Erfüllt die Undurchlässigkeitsvorgaben von EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiven Partikeln
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
- Zweilagige Kapuze
- Elastische Einsätze an Handgelenk, Hüfte und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SMS-Polypropylen |
| Farbe | Orange |
| Einwegprodukt | Ja |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Hood Type | 2-teilig |
| Mehr anzeigen |