Learn More
3M™ Orange Einweg-Schutzanzüge, Serie 4515
Artikelnummer. 14810992
Click to view available options
Größe:
Klein
M
Groß
XL
2XL
3 Extragroß
4XL
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 14810992
Marke: 3M™ 7000089637
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährt Schutz vom Typ 5/6 gemäß PPE-Richtlinie Kategorie III. Die Schutzoveralls der 4515 Serie bieten Schutz vor gesundheitsgefährlichen Stäuben wie Asbestfasern.
  • Atmungsaktives Material reduziert Aufbau von Hitze und erhöht Tragekomfort
  • Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und eingeschränkt gegen Spritze von Flüssigkeiten (CE-Typ 5/6)
  • Strapazierfähiges, sehr atmungsaktives SMS-Material mit 50 g/m2
  • Erfüllt die Undurchlässigkeitsvorgaben von EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiven Partikeln
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
  • Zweilagige Kapuze
  • Elastische Einsätze an Handgelenk, Hüfte und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 3 Extragroß
Geschlecht Unisex
Material SMS-Polypropylen
Farbe Orange
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Hood Type 2-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste
Saumtyp Umgestochen
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse PPE-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 49 bis 52 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 124 bis 132 cm
Höhe (angloamerikanisch) 76 bis 78 Zoll
Höhe (metrisch) 194 bis 200 cm