Learn More
New Source™ Chemikalienbeständige Einweg-SMS-Overalls Typ 5/6
Click to view available options
Größe:
2XL
3XL
L
M
XL
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Entspricht CE Kategorie III Typ 5/6
- SMS-Vliesgewebe zum Einmalgebrauch
- Schützt vor chemischen und biologischen Gefährdungen
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | M |
| Material | Vliesstoff SMS |
| Einwegprodukt | Ja |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Verschlusstyp | Klappe |
| Zertifizierung/Konformität | CE Kat. III PSA erfüllt: EN ISO 13982-1:2004, EN ISO 13034: 2005 +A1:2009, EN ISO 14325:2004 |
| Gewicht (metrisch) | 55 gsm |