Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillieraufsätze
Für Destillationsthermometer mit 55 mm interner Länge. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Destillieraufsätze bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
25.23 € - 63.07 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge |
---|---|
Typ | Destillationsaufsätze |
Material | Duran Glas |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10057630
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05030011 |
NS 14/23 vertikal, NS 14/23 schräg | Claisen |
63.07 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11846114
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05028011 |
NS 14/23 vertikal, NS 14/23 schräg | Glatt |
25.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11856144
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05028022 |
NS 19/26 Vertikal, NS 19/26 schräg | Glatt |
26.71 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11876204
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05028044 |
NS 29/32 vertikal, NS 29/32 schräg | Glatt |
32.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10343041
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05030044 |
NS 29/32 vertikal, NS 29/32 schräg | Claisen |
50.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11836124
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05028033 |
NS 24/29 vertikal, NS 24/29 schräg | Glatt |
34.34 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10171471
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05030022 |
NS 19/26 vertikal, NS 19/26 schräg | Claisen |
54.17 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Descrizione
- Erfüllt die DIN 12594-Normen
- NS-Buchse und zwei NS-Kegel
- Absteigender Winkel von 75 °
Specifica
Für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge | |
Destillationsaufsätze | |
Duran Glas |