Learn More
Disulfiram, MedChemExpress
Beschreibung
Disulfiram inhibits gasdermin D (GSDMD) pore formation in liposomes and inflammasome-mediated pyroptosis and IL-1β secretion in human and mouse cells. Disulfiram + Cu2+ increases intracellular ROS levels triggering apoptosis of ovarian cancer stem cells[1-6].
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Disulfiram |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 97-77-8 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 1 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C10H20N2S4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Tetraethylthiuram disulfide TETD |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 75 mg/mL (252.92 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |