missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30988296
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30988296 25 g
30971808 5 g
30976679 100 mg
30984019 250 mg
30982802 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30988296 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12620525g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene
CAS 3593-75-7
Summenformel C8H4S3
MDL-Nummer MFCD06656577
Menge 25 g
SMILES C1(C=CS2)=C2C3=C(C=CS3)S1
Molekulargewicht (g/mol) 196.31
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.