Learn More
Dithiothreitol, Serva Electrophoresis™
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 12-3-3483 |
| Summenformel | C4H10O2S2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, d-dtt, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, 1,4-dithiothreithol |
| InChI-Schlüssel | VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 154.24 |
| PubChem CID | 446094 |
| ChEBI | CHEBI:42170 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dithiothreitol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.