Learn More
Dithizon, 98 %
Artikelnummer. 11418970
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11418970 25 g 25 Gramm
17292854 5 g -
11469076 10 g 10 Gramm
11479076 50 g 50 Gramm
11489076 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11418970 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17947.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.20 €
    90.65 € / 25 Gramm
    Sparen 21.55 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60-10-6 | C13H12N4S | 256,33 g/mol
Dithizon dient als Indikator für Metalle. Es wird auch als Chelatbildner für Schwermetalle wie Quecksilber und Blei verwendet. Es wird auch zur Bewertung der Reinigung von Präparaten aus menschlichen Pankreasinseln verwendet, die für die Transplantation bei Patienten mit Typ-1-Diabetes eingesetzt werden.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungsgebiete
Dithizon dient als Indikator für Metalle. Es wird auch als Chelatbildner für Schwermetalle wie Quecksilber und Blei verwendet. Es wird auch zur Beurteilung der Aufreinigung von humanen Pankreasinselpräparaten eingesetzt. Diese werden für Transplantationen bei Patienten mit Typ-1-Diabetes verwendet.
Löslichkeit
In Ethanol, Chloroform, Dimethylsulfoxid und Pyridin löslich. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-10-6
Summenformel C13H12N4S
Molekulargewicht (g/mol) 256.33
MDL-Nummer MFCD00003025
InChI-Schlüssel UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazone
PubChem CID 657262
SMILES S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithizone
Schmelzpunkt ∼168°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 748838
Merck Index 14,3377
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,chloroform,dimethylsulfoxide,and pyridine. Insoluble in water.
IUPAC-Name 3-(Phenylamino)-1-(phenylimino)thioharnstoff
Formelmasse 256.33
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithizon
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO– Nur für Forschungszwecke