Learn More
Dithizon, ACS, 85+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307598 50 g 50 Gramm
11397588 2 g 2 Gramm
11387588 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307598 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033283.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 60-10-6 | C13H12N4S | 256.33 g/mol
Dithizone is used as an indicator for minute amounts of lead. It acts as a chelating agent for heavy metal poisoning. As a ligand, it forms complexes with metals like zinc, lead and mercury. Further, it is used to assess the purity of human pancreatic islet preparations, which is used for transplantation in patients with type 1 diabetes. In addition to this, it is used as a titrant in the quantitative determination of heavy metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-10-6
Summenformel C13H12N4S
Molekulargewicht (g/mol) 256.33
MDL-Nummer MFCD00003025
InChI-Schlüssel UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazone
PubChem CID 657262
IUPAC-Name 1-Anilin-3-phenyliminothiourea
SMILES S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithizone
Schmelzpunkt 168°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
Beilstein 748838
Merck Index 14,3377
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,chloroform,dimethyl sulfoxide and pyridine. Insoluble in water.
Formelmasse 256.33
Reinheit (%) ≥85%
Güte ACS
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithizone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.