Beschreibung
- Dithranol, ein potenzielles Arzneimittel gegen Psoriase, kann zur Untersuchung der Sicherheit, der Wirksamkeit, des Stoffwechsels und des pharmakologischen Profils verwendet werden.
- Kann zur Untersuchung physikochemischer Eigenschaften, als Referenzverbindung und zur Entwicklung effizienter Arzneimittelträger verwendet werden.
- Kann als Matrix für die Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization (MALDI)-Bildgebung auf einem Fourier-Transform-Ionenzyklotronresonanz-Massenspektrometer (FT-ICR-MS) verwendet werden.
- Anthralin ist ein Leukotrien-Biosyntheseinhibitor.
- Hemmt die LTB4 omega-Oxidation und unterbricht die Mitochondrienfunktion.
- Anthralin wird bei der Behandlung von Psoriase, als Fungizid, bei der Behandlung von Ringelflechte-Infektionen und bei chronischen Dermatosen eingesetzt.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dithranol |
| Farbe | Orange-Gelb oder gelb |
| Prozentgehaltsbereich | ≥ 99 % |
| Menge | 5 g |
| Synonym | anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy |
| Formelmasse | 226.23 |
| Physikalische Form | Kristallpulver |