Learn More
Divinylbenzol, 55 %, Isomerengemisch, stab. mit 1000 ppm 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11309987 250 g 250 Gramm
11389977 50 g 50 Gramm
11399977 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042805.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Cross-Linking-Monomer
Used as a co-monomer in the production of ion exchange beads and gel chromatography. As a monomer in the production of synthetic rubber and casting resins. Also used in polymeric core shell nanoparticles and as a crosslinking agent. It may be used as a monomer for the synthesis of highly crosslinked macroporous styrene/DVB polymers. It may also be used to synthesize monodispersed poly-DVB microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1321-74-0
Summenformel C10H10
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
MDL-Nummer MFCD01778656,MFCD00010654
InChI-Schlüssel MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
IUPAC-Name 1,2-bis(Ethenyl)benzol
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Divinylbenzene
Namenshinweis Mixture of isomers, Stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Dichte 0.912 g/mL
Flammpunkt 62°C (143°F)
Brechungsindex 1.574
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 55%
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Divinylbenzene, 55%, mixture of isomers, stab. with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Divinylbenzene, 55%,mixture of isomers