Learn More
Divinylbenzol, 80 %, Isomerengemisch, stab. mit 1000 ppm 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359977 100 g 100 Gramm
11369977 25 g -
11379977 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042804.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1321-74-0 | C10H10 | 130.19 g/mol
Divinylbenzene is used as a reactive monomer in polyester resins and for the synthesis of highly crosslinked macroporous styrene as well as a crosslinking agent. It acts as an intermediate in the production of ion exchange resin. Further, it is used in making rubber, petroleum production and polymeric core shell nanoparticles. In addition, it is used to synthesize monodispersed poly divinylbenzene microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1321-74-0
Summenformel C10H10
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
MDL-Nummer MFCD01778656,MFCD00010654
InChI-Schlüssel MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
IUPAC-Name 1,2-bis(Ethenyl)benzol
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C=C
Specifications
Chemischer Name oder Material Divinylbenzene
Namenshinweis Mixture of isomers, Stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.914 g/mL
Flammpunkt 69°C (156°F)
Brechungsindex 1.574
Menge 100 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 80%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Divinylbenzene, 80%, mixture of isomers, stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Divinylbenzene, 4-tert-butylcatechol