missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dixyrazine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16473189
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16473189 1 mg -
16432408 5 mg 5 Milligramm
16430209 10 mg 10 Milligramm
16410726 20 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16473189 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00153

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Dixyrazine, a phenothiazine derivative, can prevent brain oedema induced by intracarotid injection of protamine sulphate.

Dixyrazine, a phenothiazine derivative, can prevent brain oedema induced by intracarotid injection of protamine sulphate.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dixyrazine
CAS 2470-73-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H33N3O2S
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (233.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(CN1C2=C(C=CC=C2)SC3=CC=CC=C13)CN4CCN(CCOCCO)CC4
Molekulargewicht (g/mol) 427.6
Formelmasse 427.6
Reinheit (%) 99.14%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.