Learn More
Dizocilpine maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476308
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16476308 10 mg 10 Milligramm
16452427 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16476308 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15084
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dizocilpine maleate (MK-801 maleate) is a potent, selective and non-competitive NMDA receptor antagonist with Kd of 37.2 nM in rat brain membranes.
Dizocilpine maleate (MK-801 maleate) is a potent, selective and non-competitive NMDA receptor antagonist with Kd of 37.2 nM in rat brain membranes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dizocilpine maleate
CAS 77086-22-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H19NO4
Menge 10 mg
Synonym MK-801 maleate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 133.33 mg/mL (395.20 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (74.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@]12C3=CC=CC=C3C[C@@H](N2)C4=CC=CC=C14.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 337.37
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) 98.39%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration