Learn More
Invitrogen™ DKK1 Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMDKK1X10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
The Mouse Dkk-1 ELISA quantitates Ms Dkk-1 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Dkk-1. Principle of the method The Mouse Dkk-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dieses Gen kodiert ein Protein, das zur Dickkopf-Familie gehört. Es handelt sich um ein sezerniertes Protein mit zwei Zystein-reichen Regionen und ist durch seine Hemmung des WNT-Signalwegs an der embryonalen Entwicklung beteiligt. Erhöhte DKK1-Konzentrationen im Knochenmarkplasma und im peripheren Blut stehen in Zusammenhang mit osteolytischen Knochenläsionen bei Patienten mit multiplem Myelom.Spezifikation
O54908 | |
25 pg/ml | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
10 x 96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
13380 | |
< 12% | |
SAV-HRP, Waschpuffer, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Stopplösung, Assay-Verdünnungskonzentrat, Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Biotinylierter Nachweisantikörper, Chromogen | |
10 x 96 Tests | |
Entwicklung | |
2°bis 8 °C | |
Maus | |
4 h 45 min |
24,58 bis 6000 pg/mL | |
25 pg/ml bis 6.000 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30L, CD30, CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL- 4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Dkk1 | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
mdkk-1 | |
1 h 20 min |