Learn More
DL-1-Amino-2-Propanol ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-57512
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
78-96-6
C3H9NO
75.11
MFCD00008139
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
4
CHEBI:19030
1-Aminopropan-2-ol
CC(O)CN
78-96-6
C3H9NO
75.11
MFCD00008139
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
4
CHEBI:19030
1-Aminopropan-2-ol
CC(O)CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-1-Amino-2-propanol
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 161°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 93% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2NH2
Brechungsindex 1.4470 to 1.449
Menge 1 kg
Beilstein 04, 289
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble
Viskosität 31 mPa.s (20°C)
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1-Amino-2-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.