Learn More
DL-2-Isopropylserin, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-2-Isopropylserine |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 262°C |
Farbe | Cremefarben |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in aq. acids and bases |
Formelmasse | 147.17 |