Learn More
DL-2-Isopropylserin, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10286001
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
7522-43-2
C6H13NO3
147.17
MFCD01863303
QTYSAGIKKRDGIV-ZCFIWIBFSA-N
dl-2-isopropylserine, s-2-amino-2-hydroxymethyl-3-methylbutanoic acid, 2-isopropyl-l-serine, 2s-2-amino-2-hydroxymethyl-3-methylbutanoic acid
7010084
(2S)-2-Amino-2-(hydroxymethyl)-3-methylbutansäure
CC(C)C(CO)(C(=O)O)N
7522-43-2
C6H13NO3
147.17
MFCD01863303
QTYSAGIKKRDGIV-ZCFIWIBFSA-N
dl-2-isopropylserine, s-2-amino-2-hydroxymethyl-3-methylbutanoic acid, 2-isopropyl-l-serine, 2s-2-amino-2-hydroxymethyl-3-methylbutanoic acid
7010084
(2S)-2-Amino-2-(hydroxymethyl)-3-methylbutansäure
CC(C)C(CO)(C(=O)O)N
Chemischer Name oder Material DL-2-Isopropylserine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 262°C
Farbe Cremefarben
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in aq. acids and bases
Formelmasse 147.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver