Learn More
DL-3-Phenyllactic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499386
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16499386 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16499386 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW017162
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress DL-3-Phenyllactic acid is a broad-spectrum antimicrobial compound.
DL-3-Phenyllactic acid is a broad-spectrum antimicrobial compound.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-3-Phenyllactic acid
Physikalische Form Solid
CAS 828-01-3
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H10O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (752.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(O)CC1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99.64%
Güte Research