Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-4-Chlorophenylalanin 98 %
Artikelnummer. p-90964 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10163060 5 g Glasflasche 5 Gramm
10408130 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10163060
Marke: Thermo Scientific Chemicals 157280050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7424-00-2 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7424-00-2
Summenformel C9H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.63
MDL-Nummer MFCD00002601
InChI-Schlüssel NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
PubChem CID 4652
IUPAC-Name 2-Amino-3-(4-Chlorphenyl)Propansäure
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-4-Chlorophenylalanine
Schmelzpunkt >240°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, I, 608
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Wasser 0.5% max. (K.F.)
Menge 5 g
Formelmasse 199.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver