Learn More
DL-4-Hydroxymandelsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337645
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337645 25 g 25 Gramm
11327645 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05916.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 184901-84-6 | C8H10O5 | 186.163 g/mol
DL-4-Hydroxymandelic acid monohydrate is used in the synthesis of an enzyme activity-based labeling molule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-4-Hydroxy-Mandelsäure-Monohydrat wird bei der Synthese eines auf Enzymaktivität basierenden Markierungsmoduls verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Luft, Wärme und Oxidationsmitteln. Von der Luft fernhalten. Vor Wärme schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 184901-84-6
Summenformel C8H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 186.163
MDL-Nummer MFCD00149283
InChI-Schlüssel ATPBHLAWGXOMOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl acetic acid hydrate, 4-hydroxymandelic acid monohydrate, dl-4-hydroxymandelic acid monohydrate, 4-hydroxymandelic acid hydrate, 3-hydroxymandelic acid monohydrate, hydroxy 4-hydroxyphenyl acetic acid-water 1/1, hydroxy-4-hydroxy-phenyl-acetic acid monohydrate, benzeneacetic acid, a,4-dihydroxy-, hydrate 1:1
PubChem CID 12677290
IUPAC-Name 2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)Essigsäure;hydrat
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-4-Hydroxymandelic acid monohydrate
Schmelzpunkt 88°C to 90°C
Menge 25 g
Beilstein 2365374
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 186.17 (168.15 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%