Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-5-Hydroxytryptophan, 99 %
Artikelnummer. p-7082009
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11404933
Marke: Thermo Scientific Chemicals A12237.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56-69-9 | C11H12N2O3 | 220.23 g/mol
It is an immediate precursor that is used to assess central serotonergic function. It was used for the treatment of insomnia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein unmittelbarer Vorläufer, der zur Beurteilung der zentralen serotonergen Funktion verwendet wird. Es wurde zur Behandlung von Schlaflosigkeit verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (4 mg/ml bei 25 °C), Methanol.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. In einem dicht verschlossenen Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-69-9
Summenformel C11H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.23
MDL-Nummer MFCD00005651
InChI-Schlüssel LDCYZAJDBXYCGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxy-dl-tryptophan, 5-hydroxytryptophan, dl-5-hydroxytryptophan, 2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid, +--5-hydroxytryptophan, dl-hydroxytryptophan, dl-5-htp, 5-hydroxytryptophan dl-form, h-dl-trp 5-oh-oh, dl-pretonine
PubChem CID 144
ChEBI CHEBI:28171
IUPAC-Name 2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-5-Hydroxytryptophan
Schmelzpunkt ∼298°C (decomposition)
Beilstein 88199
Merck Index 14,4847
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (4mg/ml at 25°C),methanol.
Menge 1 g
Formelmasse 220.23
Reinheit (%) 99%