Learn More
DL-Adrenaline, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495279 1 g 1 Gramm
15405289 5 g 5 Gramm
15415289 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15495279 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63005.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ein Hormon und Neurotransmitter
A hormone and neurotransmitter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329-65-7
Summenformel C9H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 183.207
MDL-Nummer MFCD00063027
InChI-Schlüssel UCTWMZQNUQWSLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-adrenaline, racepinephrine, racepinefrine, dl-epinephrine, +--adrenaline, epinephrine racemic, racepinefrina, racepinefrinum, +--epinephrine, 4-1-hydroxy-2-methylamino ethyl benzene-1,2-diol
PubChem CID 838
ChEBI CHEBI:33568
IUPAC-Name 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol
SMILES CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Adrenaline
Schmelzpunkt 197°C (decomposition)
Farbe Weiß
Strukturformel (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3619
Formelmasse 183.2
Physikalische Form Pulver