Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Asparagin-Monohydrat, 98 %
Artikelnummer. p-7024988
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11469766 100 g 100 Gramm
11479766 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11469766
Marke: Thermo Scientific Chemicals B20273.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 69833-18-7 | C4H8N2O3 | 132.12 g/mol
DL-Asparagine monohydrate is used as a pharmaceutical intermediate. It is used to prepare DL-asparaginium nitrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Asparagin-Monohydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird zur Herstellung von DL-Asparaginiumnitrat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Säuren und Laugen.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69833-18-7
Summenformel C4H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.12
MDL-Nummer MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
InChI-Schlüssel DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
PubChem CID 522362
SMILES NC(CC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Asparagine monohydrate
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Beilstein 6234992
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acids,and alkalis.
IUPAC-Name 2-amino-3-carbamoylpropansäure
Menge 100 g
Formelmasse 150.14 (132.12 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%