Learn More
DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480437
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16480437 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16480437 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY106376
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine is a potent inhibitor of glutamylcysteine synthetase biosynthesis.
DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine is a potent inhibitor of glutamylcysteine synthetase biosynthesis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
Physikalische Form Solid
CAS 5072-26-4
Farbe Off-White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H18N2O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym Buthionine sulfoximine BSO
Löslichkeitsinformationen H2O : 25 mg/mL (112.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC(C(N)CCS(CCCC)(=N)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 222.31
Formelmasse 222.31
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research