Learn More
DL-Cystin, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15485759
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. Menge unitSize
15485759 5 g 5 Gramm
15495759 25 g 25 Gramm
15405769 100 g 100 Gramm
3 options
Product Code. 15485759
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63564.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 923-32-0 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
DL-cystine is used in the preparation of sulfur-containing dimeric and monomeric surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Cystin wird zur Herstellung schwefelhaltiger dimerischer und monomerer Tenside verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Säure und Alkalilösung, in Wasser hochlöslich, nicht in Alkohol löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 923-32-0
Summenformel C6H12N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 240.292
MDL-Nummer MFCD00084652
InChI-Schlüssel LEVWYRKDKASIDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-cystine, cystine, d-cystine, 3,3'-disulfanediylbis 2-aminopropanoic acid, dicysteine, cystin, h-dl-cys-oh 2, .beta.,.beta.'-dithiodialanine, cystine, dl, cystine, l
PubChem CID 595
ChEBI CHEBI:17376
IUPAC-Name 2-amino-3-[(2-amino-2-carboxyethyl)disulfanyl]propansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-Cystine
Schmelzpunkt 227°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 1728095
Merck Index 14,2782
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute acid and alkali solution,highly soluble in water,not soluble in alcohol.
Menge 5 g
Formelmasse 240.3
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Cystine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: DL-Cystine