Learn More
MedChemExpress DL-dithiothreitol
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 154.25 g/mol |
| CAS | 12-3-3483 |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Menge | 5 g |
| Synonym | DTT |
| Löslichkeit | H2O : ≥ 200 mg/mL (1296.60 mM) ∣ DMSO : 100 mg/mL (648.30 mM; Need ultrasonic) |