Learn More
DL-Glutaminsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439558
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15439558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63075.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 617-65-2 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Its salt form (glutamate) is an important neurotransmitter that plays a key role in long-term potentiation and is important for learning and memory. Glutamic Acid is also a key molecule in cellular metabolism. DL-Glutamic acid is used ito study its mechanisms of crystal formation and self-assembly on surfaces and copolymer development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Seine Salzform (Glutamat) ist ein wichtiger Neurotransmitter, der eine Schlüsselrolle bei der langfristigen Potenzierung spielt und für Lernen und Gedächtnis wichtig ist. Glutaminsäure ist auch ein Schlüsselmolekül im zellulären Stoffwechsel. DL-Glutaminsäure wird verwendet, um seine Mechanismen der Kristallbildung und Selbstmontage auf Oberflächen und Copolymer-Entwicklung zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (mischbar), HCl, Ether (spärlich), Ethanol (spärlich) und Petrolether (spärlich).
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-65-2
Summenformel C5H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00063113
InChI-Schlüssel WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-glutamic acid, glutamic acid, glutamic acid, dl, glutaminsaeure, glutamic acid dl-form, dl-glutamicacid, dl-glu, +--glutamic acid, 2-aminoglutaric acid, glutamate
PubChem CID 611
ChEBI CHEBI:18237
IUPAC-Name 2-aminopentanidsäure
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Glutamic acid
Beilstein 1723799
Merck Index 14,4469
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (miscible),HCl,ether (sparingly),ethanol (sparingly),and petroleum ether (sparingly).
Menge 25 g
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 95%