Learn More
MedChemExpress DL-Homocysteine
Artikelnummer. 16439406
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16439406 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16439406 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYW040821
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress DL-Homocysteine is a weak neurotoxin, and can affect the production of kynurenic acid in the brain.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 135.19 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 454-29-5
Produkttyp Natural Products
Löslichkeit H2O : 7.14 mg/mL (52.81 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Ziel Endogenous Metabolite
Menge 100 mg