Learn More
DL-Homocystein, 90 %, TRC
Artikelnummer. 17974895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17974895 100 mg 100 Milligramm
17911005 50 mg 50 Milligramm
17942565 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17974895 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH591295100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 454-29-5
Summenformel C4 H9 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 135.19
Synonym 2-Amino-4-mercaptobutyric acid
IUPAC-Name 2-Amino-4-Sulfanyl-Butansäure
SMILES NC(CCS)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Homocysteine
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
Menge 100 mg
Formelmasse 135.0354
Versandbedingung Raumtemperatur