Learn More
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430759
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16430759 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16430759 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101404
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is a cyclic amino acid derivative that exhibits root-growth inhibitory activity.
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is a cyclic amino acid derivative that exhibits root-growth inhibitory activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Physikalische Form Powder
CAS 6038-19-3
Farbe Off-White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H8ClNOS
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (650.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(N)CCS1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 153.63
Formelmasse 153.63
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research