Learn More
dl Homocystein, Thiolactonhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30398485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30398485 250 g
30396393 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30398485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH591300250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6038-19-3
Summenformel C4 H7 N O S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 153.63
Synonym 2(3H)-Thiophenone, 3-aminodihydro-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2(3H)-Thiophenone, 3-aminodihydro-, hydrochloride (9CI), 2(3H)-Thiophenone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, (±)- (8CI), 2-Oxothiolan-3-aminium chloride, 3-Aminodihydrothiophen-2(3H)-one hydrochloride, DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride, ADT, HCTL hydrochloride, Homocysteine thiolactone hydrochloride, NSC 22879
IUPAC-Name 3-Aminothiolan-2-on;hydrochlorid
SMILES Cl.NC1CCSC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
Menge 250 g
Formelmasse 153.0015
Versandbedingung Raumtemperatur