Learn More
DL-Homocystin, TRC
Artikelnummer. 30406797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406797 10 g -
30397588 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30406797 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH59129010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870-93-9
Summenformel C8 H16 N2 O4 S2
Molekulargewicht (g/mol) 268.35
Synonym DL-4,4'-Dithiobis(2-aminobutyric acid)
IUPAC-Name 2-Amino-4-[(3-Amino-3-Carboxy-Propyl)Disulfanyl]Butansäure
SMILES NC(CCSSCCC(N)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Homocystine
InChI-Formel InChI=1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)
Menge 10 g
Formelmasse 268.0551
Versandbedingung Raumtemperatur