Learn More
DL-Homophenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30135902
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135902 5 g 5 Gramm
17957154 250 mg 250 Milligramm
17988574 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135902 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH5913105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1012-05-1
Summenformel C10 H13 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 179.22
Synonym Benzenebutanoic acid, α-amino-, Benzenebutanoic acid, α-amino-, (±)-, Butyric acid, 2-amino-4-phenyl-, DL- (8CI), α-Aminobenzenebutanoic acid, 2-Amino-4-phenylbutanoic acid, 2-Amino-4-phenylbutyric acid, DL-2-Amino-4-phenylbutyric acid, DL-Homophenylalanine, (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid
IUPAC-Name 2-Amino-4-Phenylbutansäure
SMILES NC(CCc1ccccc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
Menge 5 g
Formelmasse 179.0946
Versandbedingung Raumtemperatur