Learn More
DL-Homoserin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439628
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15439628
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63118.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1927-25-9 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1927-25-9
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00002618,MFCD00077786
InChI-Schlüssel UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Synonym dl-homoserine, homoserine, h-dl-hoser-oh, d,l-homoserine, h-d-homoser-oh, butyric acid, 2-amino-4-hydroxy-, dl, 2-amino-4-hydroxy-butanoic acid, dl-2-amino-4-hydroxybutyric acid, d-homoserin, h-dl-hse-oh
PubChem CID 779
ChEBI CHEBI:30653
IUPAC-Name 2-Amino-4-Hydroxybutansäure
SMILES N[C@@H](CCO)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Homoserine
Schmelzpunkt 188°C to 189°C
Beilstein 1721682
Merck Index 14,4739
Menge 1 g
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest