Learn More
DL-Isoserin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430198
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15430198 5 g 5 Gramm
15420198 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53412.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 565-71-9 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
DL-Isoserine has been used in the synthesis of L-isoserine derivatives s as aminopeptidase N inhibitors, Syntheses of (2R,3S)-3-Hydroxyleucinate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Isoserin wurde bei der Synthese von L-Isoserin-Derivaten als Aminopeptidase-N-Inhibitoren, Synthesen von (2R,3S)-3-Hydroxyleucinat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in HCl.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 565-71-9
Summenformel C3H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 105.093
MDL-Nummer MFCD00008138
InChI-Schlüssel BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-isoserine, isoserine, 3-amino-2-hydroxypropionic acid, propanoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 2-hydroxy-3-aminopropanoic acid, h-dl-isoser-oh, inverted exclamation marka-3-amino-2-hydroxypropionic acid, rs-isoserine, pubchem23947
PubChem CID 11267
IUPAC-Name 3-amino-2-Hydroxypropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-Isoserine
Schmelzpunkt 235°C (decomposition)
Beilstein 1721413
Löslichkeitsinformationen Soluble in HCl.
Menge 5 g
Formelmasse 105.09
Reinheit (%) 98%