Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Isoserin, 98 %
Artikelnummer. 10187843 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10187843 1 g Glasflasche 1 Gramm
10026153 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10187843 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 279670010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 565-71-9 | C3H7NO3 | 105.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 565-71-9
Summenformel C3H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 105.09
MDL-Nummer MFCD00008138
InChI-Schlüssel BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-isoserine, isoserine, 3-amino-2-hydroxypropionic acid, propanoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 2-hydroxy-3-aminopropanoic acid, h-dl-isoser-oh, inverted exclamation marka-3-amino-2-hydroxypropionic acid, rs-isoserine, pubchem23947
PubChem CID 11267
IUPAC-Name 3-Amino-2-hydroxypropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Isoserine
Schmelzpunkt 235°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2CH3CH(OH)COOH
Menge 1 g
Formelmasse 105.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver