Learn More
DL-Lysin-Monohydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10710102 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10710102 25 g Glasflasche 25 Gramm
10289740 100 g Glasflasche 100 Gramm
10300684 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10710102
Marke: Thermo Scientific Acros 413370250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 70-53-1 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-53-1
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00064563
InChI-Schlüssel BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-lysine monohydrochloride, 2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, dl-lysine hydrochloride, lysine monohydrochloride, dl-lysine mono hydrochloride, lysine, hydrochloride 1:1, lysine, monohydrochloride, dl-2,6-diaminohexanoic acid monohydrochloride, lysine, dl, dl-lysinemonohydrochloride
PubChem CID 12047
IUPAC-Name 2,6-Diaminohexansäurehydrochlorid
SMILES Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material DL-Lysine monohydrochloride
Schmelzpunkt 267.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2(CH2)4CH(NH2)COO·HCl
Spezifische Drehung −1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Merck Index 14, 5636
Menge 25 g
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver, Granulate oder Stückchen
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.