Learn More
DL-Menthol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023987
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11469246 50 g 50 Gramm
11418960 100 g 100 Gramm
11479246 250 g 250 Gramm
11459246 1000 g 1000 Gramm
4 options
Artikelnummer. 11469246
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18098.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 89-78-1 | C10H20O | 156.269 g/mol
Used in perfumery to give power, lift, and freshness. For use in toothpaste, cough drops, mouthwash, ice cream, chewing gum, tobacco, medical plaster, tonic, and shampoos. Because of its cooling action, it is to be found in a wide range of medicines treating sore throats and mouth irritations. It is also used in treatments for minor aches and sprains, and in nasal decongestants. It is found in some oral hygiene products to combat bad breath. Of course, it is present in a number of chewing gums. It was first added to cigarettes in the 1920s and 1930s (e.g. Spud and Kool brands) for both its flavor and also to reduce irritation, especially to the throat.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Paraffinöl und Wasser, 434.5 mg/l bei 25 °C (est).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-78-1
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.269
MDL-Nummer MFCD00001484
InChI-Schlüssel NOOLISFMXDJSKH-IVZWLZJFSA-N
Synonym menthol, dl-menthol, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, menthyl alcohol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethyl, p-menthan-3-ol, racementhol, caswell no. 540, 3-p-menthol, +-neo-menthol
PubChem CID 6566020
IUPAC-Name (1R,2R,5S)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Menthol
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Dichte 0.89
Siedepunkt 212°C to 216°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.4615
Menge 50 g
Beilstein 3194263
Merck Index 14,5837
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,paraffin oil and water,434.5mg/L @ 25°C (est).
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Menthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: DL-Menthol