Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Methioninsulfoxid, ≥98 %
Artikelnummer. 11459226
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459226 25 g 25 Gramm
11449226 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459226 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A18081.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 62697-73-8 | C5H11NO3S | 165.21 g/mol
DL-Methionine sulfoxide is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Methionin-Sulfoxid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und HCl.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62697-73-8
Summenformel C5H11NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
MDL-Nummer MFCD00002620
InChI-Schlüssel QEFRNWWLZKMPFJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-methionine sulfoxide, methionine sulfoxide, 2-amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, dl-methioninesulfoxide, methionine, s-oxide, uethionine, s-oxide, butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfinyl, 2-amino-4-methylsulfinyl butyric acid, 2-amino-4-methanesulfinylbutanoic acid, butyric acid, 2-amino-4-methylsulfinyl
PubChem CID 847
ChEBI CHEBI:49033
SMILES CS(=O)CCC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Methionine sulfoxide
Schmelzpunkt ∼230°C (decomposition)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and Hcl.
IUPAC-Name 2-amino-4-methylsulfinylbutansäure
Menge 25 g
Formelmasse 165.21
Reinheit (%) ≥98%