Learn More
DL-α-Methoxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10474501 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10474501 25 g Glasflasche 25 Gramm
10466133 1 g Glasflasche 1 Gramm
10200463 5 g Glasflasche 5 Gramm
11935131 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10474501 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 413870250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7021-09-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7021-09-2
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
InChI-Schlüssel DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N
Synonym methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid, o-methyl-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy, 2-methoxy-2-phenyl-acetic acid, methyloxy phenyl acetic acid, .alpha.-methoxyphenylacetic acid
PubChem CID 107202
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Phenylessigsäure
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-α-Methoxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 68.0°C to 72.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-a-Methoxyphenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.