Learn More
DL-Ornithin-Monohydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433697 25 g 25 Gramm
11423697 5 g 5 Gramm
11408960 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18173.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1069-31-4 | C5H13ClN2O2 | 168.62 g/mol
Erythro-3-hydroxy-DL-ornithine monohydrochloride is used as a reagent to synthesize DL-Capreomycidine, a guanidine (HCl)-containing amino acid that is a component of antituberculous peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Erythro-3-Hydroxy-DL-Ornithin-Monohydrochlorid wird als Reagenz zur Synthese von DL-Capreomycidin, einer Guanidin (HCl)-haltigen Aminosäure, die ein Bestandteil antituberkulöser Peptide ist, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1069-31-4
Summenformel C5H13ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD00065398
InChI-Schlüssel GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-ornithine hydrochloride, 2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, dl-ornithine monohydrochloride, dl-ornithinehcl, h-dl-orn-oh.hcl, dl-ornithine hcl, dl-ornithine, hydrochloride, ornithine monohydrochloride, ornithine hydrochloride, ornithine, hydrochloride 1:1
PubChem CID 71598
IUPAC-Name Wasserstoff-2,5-Diaminopentanosäure-Chlorid
SMILES [H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Ornithine monohydrochloride
Schmelzpunkt ∼225°C (decomposition)
Beilstein 4153338
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 25 g
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 99%