Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Prolin, 99 %
Artikelnummer. p-187559 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. Menge Verpackung
10458320 5 g Glasflasche
10733561 25 g Glasflasche
2 options
Artikelnummer. 10458320
Marke: Thermo Scientific Chemicals 174030050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 609-36-9 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-36-9
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.132
MDL-Nummer MFCD00005250
InChI-Schlüssel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-proline, proline, h-dl-pro-oh, proline, dl, 2-pyrrolidine carboxylic acid, hpro, l-proline, homopolymer, +/--pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolin, chembl72275
PubChem CID 614
ChEBI CHEBI:26271
IUPAC-Name Pyrrolidin-2 -Carbonsäure
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Proline
Schmelzpunkt 208.0°C to 210.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 20ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Glührückstand 0.1% max.
Beilstein 22, 4
Fieser 09,393
Merck Index 15, 7895
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, sparingly soluble in chloroform, benzene and, acetone, insoluble in ether
Wasser 0.5% max. (K.F.)
Menge 5 g
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver